Drukuj
1-Heptadekanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L20404.06 L20404.14
L20404.06EA 569 PLN
L20404.06 L20404.14
1-Heptadekanol
1-Heptadekanol
Formuła: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 308…309 °C
Temp. topnienia: 52…56 °C
Gęstość: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 155 °C (311 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002822
Numer CAS: 1454-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-932-5