Drukuj
1-Heptadekanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
221230050 221230250
ACRO221230050EA 347 PLN
ACRO221230050 ACRO221230250
1-Heptadekanol 97%
1-Heptadekanol
Formuła: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 308,5 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 51…56 °C
Gęstość: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002822
Numer CAS: 1454-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-932-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %