Drukuj
Alkohol arachidylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-Eicosanol
215460050 215460250
ACRO215460050EA 329 PLN
ACRO215460050 ACRO215460250
Alkohol arachidylowy 98%
Alkohol arachidylowy
Formuła: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Temp. Wrzenia: 309 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 64…66 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Temp. Zapłonu: 194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002938
Numer CAS: 629-96-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-119-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %