dodekan-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12228.0B
A12228.0I
A12228.30
A12228.0BEA
501
PLN
A12228.0B
A12228.0I
A12228.30
dodekan-1-ol ≥98%
dodekan-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 112-53-8
Molecular Formula: C12H26O
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 127°(260°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.830
Refractive Index: 1.4430
Appearance: White
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1738860
Merck Reference: 14,3405
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004753
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH Temp. Wrzenia: 258…260 °C Temp. topnienia: 24…27 °C Gęstość: 0,830 Temp. Zapłonu: 127 °C (260 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004753 Numer CAS: 112-53-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-982-0 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,3405 |