Drukuj
dodekan-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 446 PLN
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
dodekan-1-ol 98%
dodekan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Temp. Wrzenia: 258…265 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 22…27 °C
Gęstość: 0,835 g/cm³
Temp. Zapłonu: 119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004753
Numer CAS: 112-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-982-0
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03439
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure