Drukuj
dekan-1-ol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03463.0100 8.03463.1000 8.03463.9026
8.03463.0100EA 180 PLN
8.03463.0100 8.03463.1000 8.03463.9026
dekan-1-ol do syntezy, Sigma-Aldrich®
dekan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004747
Numer CAS: 112-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-956-9
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02875
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.037 g/l (25 °C)
Melting Point 5 - 7 °C
Molar Mass 158.28 g/mol
Boiling Point 220 - 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4372 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.7 %(V)
Density 0.8 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
Ignition Point 255 °C
Synonyms Capric alcohol, Decyl alcohol
Hill Formula C10H22O
Chemical Formula CH3(CH2)9OH