dekan-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 112-30-1
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.828
Refractive Index: 1.4370
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: 6°
Boiling Point: 230-232°
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 1735221
Merck Reference: 14,2855
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004747
Formuła:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH Temp. Wrzenia: 230…232 °C Temp. topnienia: 6 °C Gęstość: 0,828 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004747 Numer CAS: 112-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-956-9 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2855 |