Drukuj
dekan-1-ol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
165760010 165760025 165760100
ACRO165760010EA 328 PLN
ACRO165760010 ACRO165760025 ACRO165760100
dekan-1-ol 98+%
dekan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Temp. Wrzenia: 220…240 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 0,829 g/cm³
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004747
Numer CAS: 112-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-956-9
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02875
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm