Drukuj
1-Butanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: n-Butanol, Alkohol butylowy
20810.298EA 398 PLN
20810.298 20810.323 20810.460
1-Butanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
1-Butanol
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 117 - 119 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Density (20/20) 0.808 - 0.813
Aldehydes + ketones (as C3H7CHO) Max. 0.01 %
Butan-2-ol Max. 0.05 %
Dibutyl ether Max. 0.2 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test