Drukuj
1-Butanol, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: n-Butanol, Alkohol butylowy
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01990.1000 1.01990.2500
1.01990.1000EA 399 PLN
1.01990.1000 1.01990.2500
1-Butanol, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO do analizy, Supelco®
1-Butanol
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 117,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.7 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Refractive Index 1.3993 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (70 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Evaporation number 33