Drukuj
1-Butanol, EMPROVE® ESSENTIAL NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: n-Butanol, Alkohol butylowy
1.00988.1000 1.00988.2500 1.00988.6025
1.00988.1000EA 0 PLN
1.00988.1000 1.00988.2500 1.00988.6025
1-Butanol, EMPROVE® ESSENTIAL NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
1-Butanol
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.6
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM