Drukuj
1-Butanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8017.2500EA 755 PLN
8017.2500 8017.1000 8017.9025
1-Butanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
1-Butanol
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 117,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.4 %
Aldehydes passes test
Butyl Ether (by GC) max. 0.2 %
Carbonyl Compounds (as butyraldehyde) max. 0.01 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0008
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1