1-Butanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
n-Butanol, Alkohol butylowy
L13171.AE
L13171.AU
L13171.0F
L13171.AEEA
212
PLN
L13171.AE
L13171.AU
L13171.0F
1-Butanol ≥99%
1-Butanol
Purity: 99%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3OH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90 to -89°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formuła:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH MW: 74.12 g/mol Temp. Wrzenia: 117…118 °C Temp. topnienia: –90…–89 °C Gęstość: 0.810 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002964 Numer CAS: 71-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6 Jednostka: 1120 ADR: 3 III REACH: 01-2119484630-38 Klasyfikacja Merck : 13,01539 |