1-Butanol, bezwodny ≥99.9%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Alkohol butylowy
, n-Butanol
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Purity: 99.9%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3OH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.810
Refractive Index: 1.3990
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90 to -89°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formuła:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH MW: 74,12 g/mol Temp. Wrzenia: 117…118 °C Temp. topnienia: –90 to –89 °C Gęstość: 0,810 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002964 Numer CAS: 71-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6 Jednostka: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Klasyfikacja Merck : 14,1540 |