Drukuj
1-Butanol ≥99.0%, Ultrapure do spektrofotometrii
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol butylowyn-Butanol
32443.K7EA 1320 PLN
32443.K7 32443.K2 32443.M1
1-Butanol ≥99.0%, Ultrapure do spektrofotometrii
1-Butanol
Purity: 99.0+%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.810
Refractive Index: 1.3990
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 117…118 °C
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0,810
Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 14,1540
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg