Drukuj
1-Butanol 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: n-Butanol, Alkohol butylowy
232080010 232080025 232080250
ACRO232080010EA 316 PLN
ACRO232080010 ACRO232080025 ACRO232080250
1-Butanol 99.5% for analysis
1-Butanol
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.6 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.001 %
Substance colored by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Free acid (C4H8O2) ≤0.01 %
Aldehyde (C4H8O) Passes test
Butyl ether ≤0.1 %