Drukuj
1-Butanol 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
107690010 107690025 107690250
107690010.EA 249 PLN
107690010. 107690025. 107690250.
1-Butanol 99%, extra pure
1-Butanol
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 117,6 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %