Drukuj
dimetoksymetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Formal, Methylal, Dimethoxymethane
47649-1L-F 47649-250ML-F
SIAL47649-1L-FEA 467 PLN
SIAL47649-1L-F SIAL47649-250ML-F
dimetoksymetan, Sigma-Aldrich®
dimetoksymetan
Formuła: CH₂(OCH₃)₂
MW: 76.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 42
Temp. topnienia: –105 °C
Gęstość: 0.821 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008495
Numer CAS: 109-87-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-714-2
Jednostka: 1234
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM