Drukuj
dimetoksymetan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Formal, Methylal, Dimethoxymethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06017.1000 8.06017.2500
8.06017.1000EA 172 PLN
8.06017.1000 8.06017.2500
dimetoksymetan for synthesis, Sigma-Aldrich®
dimetoksymetan
Formuła: CH₂(OCH₃)₂
MW: 76.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 42
Temp. topnienia: –105 °C
Gęstość: 0.821 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008495
Numer CAS: 109-87-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-714-2
Jednostka: 1234
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -105 °C
Molar Mass 76.11 g/mol
Boiling Point 42.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 440 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.3541 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 17.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C