dimetoksymetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-87-5
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3545
Melting Point: -105°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1697025
Merck Reference: 14,6012
UN No.: 1234
MDL No.: MFCD00008495
Formuła:
CH₂(OCH₃)₂ Temp. Wrzenia: 41…42 °C Temp. topnienia: –105 °C Gęstość: 0,863 Temp. Zapłonu: –17 °C (1 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008495 Numer CAS: 109-87-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-714-2 Jednostka: 1234 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6012 |