Drukuj
dimetoksymetan 99.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
115560010 115560025 115560250
ACRO115560010EA 375 PLN
ACRO115560010 ACRO115560025 ACRO115560250
dimetoksymetan 99.5+%
dimetoksymetan
Formuła: CH₂(OCH₃)₂
Temp. Wrzenia: 41…42 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –105 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008495
Numer CAS: 109-87-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-714-2
Jednostka: 1234
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3525 to 1.3545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %