Drukuj
Acetal dietylu formaldehydu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
47675-100ML-F 47675-500ML-F
SIAL47675-100ML-FEA 229 PLN
SIAL47675-100ML-F SIAL47675-500ML-F
Acetal dietylu formaldehydu, Sigma-Aldrich®
Acetal dietylu formaldehydu
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 88 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –66 °C
Gęstość: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009246
Numer CAS: 462-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-330-6
Jednostka: 2373
ADR: 3,II