Drukuj
Acetal dietylu formaldehydu 99% Stabilised, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethylal, Diethoxymethane
296450050 296455000
ACRO296450050EA 133 PLN
ACRO296450050 ACRO296455000
Acetal dietylu formaldehydu 99% Stabilised, pure
Acetal dietylu formaldehydu
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 88
Temp. topnienia: –66.5 °C
Gęstość: 0.831 g/cm³
Temp. Zapłonu: –5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009246
Numer CAS: 462-95-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-330-6
Jednostka: 2373
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm (BHT)
Peroxides ≤10 ppm