2,2-dimetoksypropan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DMP
A13810.0F
A13810.AE
A13810.AP
A13810.PI
A13810.0FEA
1710
PLN
A13810.0F
A13810.AE
A13810.AP
A13810.PI
2,2-dimetoksypropan ≥98%
2,2-dimetoksypropan
Purity: 98%
CAS No.: 77-76-9
Molecular Formula: (CH3O)2C(CH3)2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.848
Refractive Index: 1.3780
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -47°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 635678
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008479
Formuła:
C₅H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 79…81 °C Temp. topnienia: –47 °C Gęstość: 0,848 Temp. Zapłonu: –11 °C (–12 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008479 Numer CAS: 77-76-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-056-0 Jednostka: 3271 ADR: 3,II |