Drukuj
2,2-dimetoksypropan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DMP
115630010 115635000 115630025 115630100
ACRO115630010EA 621 PLN
ACRO115630010 ACRO115635000 ACRO115630025 ACRO115630100
2,2-dimetoksypropan 98+%
2,2-dimetoksypropan
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 83 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: –5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008479
Numer CAS: 77-76-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-056-0
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %