Drukuj
Eter dietylowy Stabilised Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksyetan
Stabilizacja: BHT
23819.298EA 372 PLN
23819.298 23819.367 23819.460
Eter dietylowy Stabilised Ph. Eur.
Eter dietylowy
Appearance: Clear, colourless, volatile, very mobile liquid.
Uwaga: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 35
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Ionol/BHT) Passes test
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Acidity Passes test
Relative density 0.714 - 0.716
Distillation range 34.0 - 35.0 °C
Acetone and aldehydes Passes test
Peroxides Passes test
Non-volatile matter ≤ 20 mg/l
Unspecified impurities ≤ 0.05 %
Total impurities ≤ 0.1 %
Reporting threshold ≤ 0.03 %
Water ≤ 2 g/l
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 0.1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 0.1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.1 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test