Eter dietylowy ≥99.7% stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 4-10 ppm
23811.292EA
126
PLN
23811.292
23811.361
23811.326
23811.463
Eter dietylowy ≥99.7% stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Eter dietylowy
Formuła:
(CH₃CH₂)₂O Temp. Wrzenia: 35 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –123 °C Gęstość: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011646 Numer CAS: 60-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2 Jednostka: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Klasyfikacja Merck : 12,03852 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.7 % |
Assay (Ionol/BHT) | 4.0 - 10.0 ppm |
Aldehydes | Not detected by GC |
Insolubility in water | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0001 meq/g |
Boiling point | 34 - 35 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Relative density | 0.714 - 0.715 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 10 APHA |
Acetone | Max. 10 ppm |
Aldehydes + ketones (as HCHO) | Max. 5 ppm |
Carbonyl compounds (as HCHO) | Max. 10 ppm |
Ethanol | Max. 0.05 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Methanol | Max. 0.02 % |
Peroxides (as H2O2) | Max. 0.15 ppm |
Water | Max. 300 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.05 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |