Drukuj
Eter dietylowy stabilised, TECHNICAL, rectified
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol 4-10 ppm
23807.366EA 688 PLN
23807.366 23807.468 23807.550
Eter dietylowy stabilised, TECHNICAL, rectified
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
Temp. Wrzenia: 35 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test