Drukuj
Eter dietylowy, ultralow_water 99,0 GC_ASSAY_METHOD Unstabilised, BakerDRY™, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksyetan
9250-10EA 1220 PLN
9250-10 9250-12
Eter dietylowy, ultralow_water 99,0 GC_ASSAY_METHOD Unstabilised, BakerDRY™, J.T.Baker®
Eter dietylowy
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 35
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay ((C₂H₅)₂O) (by GC) ≥99.0 %
ACS - Alcohol (C₂H₅OH) ≤0.05 %
ACS - Carbonyl Compounds (as HCHO) (by polarography) ≤0.001 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Peroxide (as H₂O₂) ≤1 ppm
ACS - Residue after Evaporation ≤5 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm