Eter dietylowy, anhydrous 99 Stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Etoksyetan
Stabilizacja:
BHT
16767.18
16767.36
16767.62
16767.18EA
345
PLN
16767.18
16767.36
16767.62
Eter dietylowy, anhydrous 99 Stabilised ACS
Eter dietylowy
Purity: 99% min
CAS No.: 60-29-7
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: -45°(-49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.713
Refractive Index: 1.3525
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -116°
Boiling Point: 34.6°
Merck Reference: 14,3806
UN No.: 1155
MDL No.: MFCD00011646
Formuła:
(CH₃CH₂)₂O MW: 74.12 g/mol Temp. Wrzenia: 34.6 °C Temp. topnienia: –116 °C Gęstość: 0.713 Temp. Zapłonu: –45 °C (–49 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011646 Numer CAS: 60-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2 Jednostka: 1155 ADR: 3 I REACH: 01-2119535785-29 Klasyfikacja Merck : 14,3806 |