Drukuj
Eter dietylowy 99+% Stabilised Spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Etoksyetan
Stabilizacja: EtOH
410050010 410055000
ACRO410050010EA 464 PLN
ACRO410050010 ACRO410055000
Eter dietylowy 99+% Stabilised Spectroscopy
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 34.6 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0.714 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)