Drukuj
Eter dietylowy, extra dry 99.5% stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
326861000 326860010 326860025
326861000.EA 312 PLN
326861000. 326860010. 326860025.
Eter dietylowy, extra dry 99.5% stabilised, AcroSeal®
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
Temp. Wrzenia: 34,6 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0,714 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Stabilizer 1.5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)