Nitrometan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11806.36
A11806.0E
A11806.22
A11806.36EA
495
PLN
A11806.36
A11806.0E
A11806.22
Nitrometan ≥98%
Nitrometan
Purity: 98+%
CAS No.: 75-52-5
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 61.04
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.130
Refractive Index: 1.3820
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101°
Beilstein Reference: 1698205
Merck Reference: 14,6611
UN No.: 1261
MDL No.: MFCD00007400
Formuła:
CH₃NO₂ Temp. Wrzenia: 101 °C Temp. topnienia: –29 °C Gęstość: 1,130 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007400 Numer CAS: 75-52-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-876-6 Jednostka: 1261 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6611 |