Drukuj
Nitrometan 96% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
424015000 424010010 424010025
ACRO424015000EA 492 PLN
ACRO424015000 ACRO424010010 ACRO424010025
Nitrometan 96% ACS
Nitrometan
Formuła: CH₃NO₂
Temp. Wrzenia: 101,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007400
Numer CAS: 75-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-876-6
Jednostka: 1261
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06644
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥95 %
Color scale ≤10 APHA