Drukuj
Nitrometan 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
148510010 148510025 148510100
ACRO148510010EA 878 PLN
ACRO148510010 ACRO148510025 ACRO148510100
Nitrometan 99%, czysty
Nitrometan
Formuła: CH₃NO₂
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007400
Numer CAS: 75-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-876-6
Jednostka: 1261
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,06644
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA