Izopropyloamina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 75-31-0
Molecular Formula: C3H9N
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -32°(-25°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.691
Refractive Index: 1.3750
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -101°
Boiling Point: 33-34°
Beilstein Reference: 605259
Merck Reference: 14,5209
UN No.: 1221
MDL No.: MFCD00008082
Formuła:
C₃H₉N Temp. Wrzenia: 33…34 °C Temp. topnienia: –101 °C Gęstość: 0,691 Temp. Zapłonu: –32 °C (–25 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008082 Numer CAS: 75-31-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-860-9 Jednostka: 1221 ADR: 3,I Klasyfikacja Merck : 14,5209 |