(±)-sec-Butyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-2-Aminobutan
A13014.0F
A13014.AP
A13014.0FEA
1330
PLN
A13014.0F
A13014.AP
(±)-sec-Butyloamina 98%
(±)-sec-Butyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 13952-84-6
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.5
Melting Point: -104°
Boiling Point: 63-64°
Beilstein Reference: 1361345
Merck Reference: 14,1544
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008094
Formuła:
C₄H₁₁N Temp. Wrzenia: 63…64 °C Temp. topnienia: –104 °C Gęstość: 0,722 Temp. Zapłonu: –19 °C (–2 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008094 Numer CAS: 13952-84-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-732-7 Jednostka: 2733 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1544 |