Drukuj
Izopropyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
148920010 148920025 148920250 148920100
ACRO148920010EA 264 PLN
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250 ACRO148920100
Izopropyloamina 99%
Izopropyloamina
Formuła: C₃H₉N
Temp. Wrzenia: 33…34 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –101 °C
Gęstość: 0,69 g/cm³
Temp. Zapłonu: –37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008082
Numer CAS: 75-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-860-9
Jednostka: 1221
ADR: 3,I
Klasyfikacja Merck : 13,05229
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA