Drukuj
Tetradecyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Tetradecylamine, 1-Aminotetradecane, n-Tetradecylamine, Tetradecan-1-amine
138100100 138100050 138100500
ACRO138100100EA 347 PLN
ACRO138100100 ACRO138100050 ACRO138100500
Tetradecyloamina 98%
Tetradecyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₁₂CH₂NH₂
MW: 213.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 291 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 37…42 °C
Gęstość: 0.993 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008157
Numer CAS: 2016-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-950-9
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pink Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Elemental Analysis 48.8 to 59.6 % (O)