Drukuj
Propyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
8.07477.0100EA 109 PLN
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
Propyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Propyloamina
Formuła: H₃CCH₂CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 48 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,7175 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008205
Numer CAS: 107-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-462-3
Jednostka: 1277
ADR: 3 (8),II
Klasyfikacja Merck : 12,08028
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -83 °C
Molar Mass 59.11 g/mol
Boiling Point 48 - 50 °C
Vapor Pressure 330 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Refractive Index 1.389 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C