Drukuj
Propyloamina 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propano-1-amina
A11606.0FEA 786 PLN
A11606.0F A11606.AP
Propyloamina 98%
Propyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 107-10-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2NH2
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.389
Odour: Amine-like
pH: 12.6
Melting Point: -83°
Boiling Point: 48-49°
Beilstein Reference: 1098243
Merck Reference: 14,7843
UN No.: 1277
MDL No.: MFCD00008205
Formuła: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 48…49 °C
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,719
Temp. Zapłonu: –12 °C (10 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008205
Numer CAS: 107-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-462-3
Jednostka: 1277
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,7843