Drukuj
Propyloamina 99+%, Extra Pure
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propano-1-amina
ACRO220610500EA 109 PLN
ACRO220610500 ACRO220615000 ACRO220610010 ACRO220610025
Propyloamina 99+%, Extra Pure
Propyloamina
Formuła: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 48 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,719 g/cm³
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008205
Numer CAS: 107-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-462-3
Jednostka: 1277
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08028
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA