Drukuj

Propyloamina 98%, czysty

Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo

Synonim: Propano-1-amina

ACRO149310010EA 433 PLN
ACRO149310010
Propyloamina 98%, czysty
Propyloamina
Formuła: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 48 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –83 °C
Gęstość: 0,719 g/cm³
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008205
Numer CAS: 107-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-462-3
Jednostka: 1277
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08028

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR