Pentyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11674.14
A11674.22
A11674.36
A11674.14EA
264
PLN
A11674.14
A11674.22
A11674.36
Pentyloamina 98%
Pentyloamina
Purity: 98%
CAS No.: 110-58-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4NH2
Formula Weight: 87.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Amine-like
Melting Point: -55°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 505953
Merck Reference: 14,598
UN No.: 1106
MDL No.: MFCD00008236
Formuła:
H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂ Temp. Wrzenia: 103…105 °C Temp. topnienia: –55 °C Gęstość: 0,751 Temp. Zapłonu: –1 °C (30 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008236 Numer CAS: 110-58-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-780-2 Jednostka: 1106 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,598 |