Oktyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
B24193.22
B24193.36
B24193.22EA
200
PLN
B24193.22
B24193.36
Oktyloamina 99%
Oktyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 111-86-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7NH2
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: -1°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1679227
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008247
Formuła:
H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂ MW: 129.25 g/mol Temp. Wrzenia: 178…179 °C Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 0.780 Temp. Zapłonu: 60 °C (144 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008247 Numer CAS: 111-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-916-0 Jednostka: 2734 ADR: 8 I |