Drukuj
Oktadecyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41029.0250 8.41029.1000
8.41029.0250EA 231 PLN
8.41029.0250 8.41029.1000
Oktadecyloamina do syntezy, Sigma-Aldrich®
Oktadecyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 349 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50…52 °C
Gęstość: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008159
Numer CAS: 124-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-695-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 50 - 52 °C
Molar Mass 269.51 g/mol
Boiling Point 349 °C
Vapor Pressure  - 100 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)