Oktadecyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L15458.14
L15458.22
L15458.14EA
486
PLN
L15458.14
L15458.22
Oktadecyloamina 97%
Oktadecyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 124-30-1
Molecular Formula: C18H39N
Formula Weight: 269.52
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 53-55°
Boiling Point: 180-183°/5mm
Beilstein Reference: 636111
MDL No.: MFCD00008159
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂ Temp. Wrzenia: 180…183 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 53…55 °C Gęstość: 0,862 Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008159 Numer CAS: 124-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-695-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |