Drukuj
Oktadecyloamina 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
129320010 129325000 129320050
ACRO129320010EA 581 PLN
ACRO129320010 ACRO129325000 ACRO129320050
Oktadecyloamina 90% tech.
Oktadecyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 232 °C (32 mmHg)
Temp. topnienia: 50…60 °C
Gęstość: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008159
Numer CAS: 124-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-695-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥88 %
Titration with HCl ≥2 % (sec.+ tert.amine MW 521)
Iodine value ≤4 g I/100 g
Amine number 204 to 211 mg KOH/g (Total)