Drukuj
Nonyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
74398-25ML 74398-5ML
SIAL74398-25MLEA 934 PLN
SIAL74398-25ML SIAL74398-5ML
Nonyloamina, Sigma-Aldrich®
Nonyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 201 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 0,7886 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008249
Numer CAS: 112-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-945-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III