Drukuj
Nonyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
129180250 129181000 129185000
ACRO129180250EA 1130 PLN
ACRO129180250 ACRO129181000 ACRO129185000
Nonyloamina 98%
Nonyloamina
Formuła: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 0,784 g/cm³
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008249
Numer CAS: 112-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-945-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %